Få mere at vide
N-Boc-D-alpha-phenylglycinol, 99%
Artikelnummer. 11466300
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466300 5 g 5g
15433627 250 mg 250mg
11456300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27163.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102089-74-7 | C13H19NO3 | 237.299 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102089-74-7
Molekylær formel C13H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 237.299
MDL nummer MFCD00274205
InChI nøgle IBDIOGYTZBKRGI-NSHDSACASA-N
Synonym boc-d-phenylglycinol, r-n-tert-butoxycarbonyl-2-phenylglycinol, --n-boc-d-alpha-phenylglycinol, r-tert-butyl 2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, n-boc-d-2-phenylglycinol, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-phenylethanol, tert-butyl 1r-2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-phenylethyl carbamate, carbamic acid, 1r-2-hydroxy-1-phenylethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r---2-boc-amino-2-phenylethanol
PubChem CID 7016461
IUPAC navn tert-butyl-N-[(1R)-2-hydroxy-1-phenylethyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-alpha-phenylglycinol
Smeltepunkt 137°C to 141°C
Mængde 5 g
Formel vægt 237.3
Optisk rotation −40° (c=1 in Chloroform)
Procent renhed 99%