Få mere at vide
N-Boc-D-alpha-phenylglycinol, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-D-alpha-phenylglycinol |
| Smeltepunkt | 137°C to 141°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 237.3 |
| Optisk rotation | −40° (c=1 in Chloroform) |
| Procent renhed | 99% |