Få mere at vide
N-Boc-D-alaninol, TRC
Artikelnummer. 30334904
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30334904 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30334904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6005832.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-alaninol
CAS 106391-86-0
Molekylær formel C8H17NO3
Mængde 2.5 g
Synonym Carbamic acid, N-[(1R)-2-hydroxy-1-methylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (ACI), 1,1-Dimethylethyl N-[(1R)-2-hydroxy-1-methylethyl]carbamate (ACI), Carbamic acid, (2-hydroxy-1-methylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (R)- (ZCI), Carbamic acid, [(1R)-2-hydroxy-1-methylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), ((1R)-2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid tert-butyl ester, ((R)-2-Hydroxy-1-methyl-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester, ((R)-2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid tert-butyl ester, (R)-(+)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, (R)-2-(N-tert-Butoxycarbonyl)aminopropan-1-ol, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, (R)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol, (R)-2-[(tert-Butyloxycarbonyl)amino]propan-1-ol, (R)-N-Boc-2-aminopropan-1-ol, 1,1-Dimethylethyl ((1R)-2-hydroxy-1-methylethyl)carbamate, Boc-D-alaninol, N-((R)-2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-alaninol, tert-Butyl ((1R)-2-hydroxy-1-methylethyl)carbamate, tert-Butyl ((2R)-1-hydroxypropan-2-yl)carbamate, tert-Butyl ((R)-1-hydroxypropan-2-yl)carbamate, tert-Butyl (R)-(1-hydroxypropan-2-yl)carbamate, tert-Butyl N-((R)-2-hydroxy-1-methylethyl)carbamate, tert-Butyl N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate, N-tert-Butyloxycarbonyl D-Alaninol, N-Boc-D-alaninol
InChI formel InChI=1S/C8H17NO3/c1-6(5-10)9-7(11)12-8(2,3)4/h6,10H,5H2,1-4H3,(H,9,11)/t6-/m1/s1
SMIL C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 175.23
Formel vægt 175.1208