Få mere at vide
N-Boc-D-alaninol, 98%, ee 98%
Artikelnummer. 11327519
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11327519
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27887.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106391-86-0 | C8H17NO3 | 175.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106391-86-0
Molekylær formel C8H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00235912
InChI nøgle PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
PubChem CID 13200309
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2R)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamat
SMIL C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-alaninol
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Assay Procent Noter ee 98 %
Mængde 5 g
Formel vægt 175.23
Optisk rotation +11° (c=1 in Chloroform)
Procent renhed 98%