Få mere at vide
N-Boc-D-alanine, 98+%
Artikelnummer. 11425357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425357 5 g 5g
11435357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22706.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7764-95-6 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7764-95-6
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00063123
InChI nøgle QVHJQCGUWFKTSE-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-alanine, boc-d-ala-oh, n-boc-d-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-d-alanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-alpha-t-boc-d-alanine, boc-d-ala, n-t-butoxycarbonyl-d-alanine, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 637606
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-D-alanine
Smeltepunkt 81°C to 84°C
Mængde 5 g
Beilstein 2048396
Optisk rotation +26° (c=2 in Acetic Acid)
Formel vægt 189.21
Procent renhed ≥98%