Få mere at vide
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-prolin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline |
| Smeltepunkt | ∽146 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 231.25 |
| Procent renhed | 97% |