Få mere at vide
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline, 97%
Artikelnummer. 11337449
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337449 1 g 1g
15433797 250 mg 250mg
11347449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27850.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87691-27-8 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87691-27-8
Molekylær formel C10H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 231.25
MDL nummer MFCD02094406
InChI nøgle BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, cis-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-cis-1-n-boc-4-hydroxy-proline, boc-cishyp-oh, boc-cis-4-hydroxy-l-proline, cis-n-boc-4-hydroxy-l-proline, unii-h4ycj0kw0u, h4ycj0kw0u, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 688614
IUPAC navn (2S,4S)-4-hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Smeltepunkt ∽146°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 231.25
Procent renhed 97%