Få mere at vide
N-Boc-cis-4-hydroxy-D-prolin methylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489658
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489658 1 g 1g
15428146 250 mg 250mg
15499658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63136.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114676-69-6 | C11H19NO5 | 245.275 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114676-69-6
Molekylær formel C11H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 245.275
MDL nummer MFCD00797548
InChI nøgle MZMNEDXVUJLQAF-HTQZYQBOSA-N
Synonym 2r,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl cis-1-boc-4-hydroxy-d-prolinate, n-boc-cis-4-hydroxy-d-proline methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl 2r,4r-1-boc-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, 2r,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine, o1-tert-butyl o2-methyl 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, pubchem14128, boc-cis-4-d-hyp-ome
PubChem CID 6951202
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline methyl ester
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 245.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver