Få mere at vide
N-Boc-beta-alanine, 99%
Artikelnummer. 11460717
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460717 2.5 g 2.5g
11470717 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22522.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3303-84-2 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3303-84-2
Molekylær formel C8H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 189.21
MDL nummer MFCD00037291
InChI nøgle WCFJUSRQHZPVKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym boc-beta-alanine, boc-beta-ala-oh, n-boc-beta-alanine, boc-b-ala-oh, boc-beta-ala, n-tert-butoxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-t-boc-beta-alanine, n-t-butyloxycarbonyl-beta-alanine, 3-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid
PubChem CID 76809
IUPAC navn 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-beta-alanine
Smeltepunkt 73°C to 76°C
Lineær formel (CH3)3CO2CNHCH2CH2CO2H
Mængde 2.5 g
Formel vægt 189.21
Procent renhed 99%