Få mere at vide
N-Boc-anilin, 97%
Artikelnummer. 15421418
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421418 25 g 25g
15411418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55232.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 1-3-3422 | C11H15NO2 | 193,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1-3-3422
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00043723
InChI nøgle KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Boc-aniline
Smeltepunkt 133 °C til 137 °C
Farve Brun til hvid
Lineær formel C6H5NHCO2C(CH3)3
Mængde 25 g
Synonym guanidine carbonate 2:1, guanidine, carbonate, carbonic acid; bis guanidine, unii-v3394x3g2w, dsstox_cid_9189, dsstox_rid_78702, dsstox_gsid_29189, diguanidine carbonate, bis guanidine ; soda, guanidine carbonate salt
IUPAC navn kulsyre;guanidin
PubChem CID 11650
Formel vægt 193.25
Procent renhed 0.97
Fysisk form Fast stof