Få mere at vide
N-Boc-anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411418
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411418 5 g 5g
15421418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55232.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1-3-3422 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1-3-3422
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00043723
InChI nøgle KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-aniline
Smeltepunkt 133°C to 137°C
Farve Brun til hvid
Lineær formel C6H5NHCO2C(CH3)3
Mængde 5 g
Synonym n-boc-aniline, tert-butyl phenylcarbamate, n-boc aniline, t-butyl carbanilate, tert-butyl carbanilate, carbanilic acid, tert-butyl ester, carbamic acid, phenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-tert-butoxycarbonyl aniline, tert-butyl n-phenylurethane, carbanilic acid tert-butyl ester
IUPAC navn tert-butyl-N-phenylcarbamat
PubChem CID 137930
Formel vægt 193.25
Procent renhed 0.97
Fysisk form Fast stof