missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Boc-aminomethylamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-aminomethylamidine Hydrochloride |
| CAS | 691898-38-1 |
| Molekylær formel | C7H16ClN3O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-(2-Amino-2-iminoethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (2-Amino-2-iminoethyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15N3O2.ClH/c1-7(2,3)12-6(11)10-4-5(8)9;/h4H2,1-3H3,(H3,8,9)(H,10,11);1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)OC(=O)NCC(=N)N |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(2-amino-2-iminoethyl)carbamate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.67 |
| Formel vægt | 209.0931 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?