Få mere at vide
N-Boc-γ-aminobutyric Acid, TRC
Artikelnummer. 30480590
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30480590 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30480590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6561402.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-Gamma-aminobutyric Acid
CAS 57294-38-9
Molekylær formel C9H17NO4
Mængde 2.5 g
Synonym Boc-4-aminobutanoic Acid, N-Boc-4-Aminobutyric Acid, N-Boc-γ-aminobutyric Acid N-tert-Butoxycarbonyl-γ-aminobutyric Acid, NSC 164040, 4-(tert-Butoxycarbonyl)aminobutyric Acid, 4-(tert-Butyloxycarbonylamino)butanoic Acid, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]butanoic Acid 4-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]butyric Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
SMIL CC(C)(OC(NCCCC(O)=O)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 203.24