Få mere at vide
N-BOC-amino-(4-N-BOC-piperidinyl)carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-BOC-Amino-(4-N-BOC-piperidinyl)carboxylic acid |
| Navn note | 95% |
| CAS | 189321-65-1 |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C16H27N2O6 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- N-BOC-Amino-(4-N-BOC-piperidinyl)carboxylic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.