Få mere at vide
N-BOC-Allylamine, 98%
Artikelnummer. 10668540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10668540 10 g Glasflaske 10g
10832811 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10668540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434770100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78888-18-3 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78888-18-3
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
InChI nøgle AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
PubChem CID 4067274
IUPAC navn tert-butyl-N-prop-2-enylcarbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-Allylamine
Smeltepunkt 34.9°C to 38.3°C
Kogepunkt 48.0°C to 50.0°C (1.0mmHg)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Flammepunkt 79°C
Formel vægt 157.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-allylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.