missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Boc-6-hydroxyhexylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-6-hydroxyhexylamine |
| CAS | 75937-12-1 |
| Molekylær formel | C11 H23 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9-13/h13H,4-9H2,1-3H3,(H,12,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCO |
| IUPAC navn | tert-butyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.31 |
| Formel vægt | 217.1678 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?