Få mere at vide
N-Boc-6-azido-L-norleucine Cyclohexylammonium Salt, TRC
Artikelnummer. 30335120
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30335120 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30335120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB62459010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Boc-6-azido-L-norleucine Cyclohexylammonium Salt
CAS 2098497-30-2
Molekylær formel C11H20N4O4 . C6H13N
Mængde 10 mg
Synonym (2S)-6-Azido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic Acid Cyclohexylammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C11H20N4O4.C6H13N/c1-11(2,3)19-10(18)14-8(9(16)17)6-4-5-7-13-15-12;7-6-4-2-1-3-5-6/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,18)(H,16,17);6H,1-5,7H2/t8-;/m0./s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN=[N+]=[N-])C(=O)O.NC1CCCCC1
IUPAC navn (2S)-6-azido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid;cyclohexanamine
Molekylvægt (g/mol) 272.3
Formel vægt 371.2533