Få mere at vide
N-Boc-5-oxo-L-proline, 97%
Artikelnummer. 15405078
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405078 250 mg 250mg
15485068 1 g 1g
15495068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15405078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58884.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 53100-44-0 | C10H15NO5 | 229.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53100-44-0
Molekylær formel C10H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 229.23
MDL nummer MFCD00672316
InChI nøgle MJLQPFJGZTYCMH-LURJTMIESA-N
Synonym boc-pyr-oh, n-boc-l-pyroglutamic acid, s-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-l-pyroglutamic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 5-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, 1-tert-butoxycarbonyl-5-oxo-l-proline, bocpyr, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 104412
IUPAC navn (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](CCC1=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-5-oxo-L-proline
Smeltepunkt 118°C to 123°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Moisture sensitive
Optisk rotation −35° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 229.23
Procent renhed 97%