Få mere at vide
N-Boc-5-oxo-D-prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15494918
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15494918 1 g 1g
15414928 250 mg 250mg
15404928 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15494918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58701.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 160347-90-0 | C10H15NO5 | 229.232 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter og anæstesimiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter og anæstesimiddel.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom, opbevares væk fra fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 160347-90-0
Molekylær formel C10H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 229.232
MDL nummer MFCD08458561
InChI nøgle MJLQPFJGZTYCMH-ZCFIWIBFSA-N
Synonym boc-d-pyr-oh, r-boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-d-pyroglutamic acid, 2r-1-tert-butoxy carbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-d-pglu-oh, ambotzbaa5600, n-boc-5-oxo-d-proline
PubChem CID 18645552
IUPAC navn (2R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-5-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-5-oxo-D-proline
Smeltepunkt 111°C to 116°C
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 229.23
Optisk rotation +35° (c=1 in Chloroform)
Følsomhed Moisture sensitive
Procent renhed 97%