Få mere at vide
N-Boc-4-phenyl-L-phenylalanine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449348
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15449348 250 mg 250mg
15439348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62896.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147923-08-8
Molekylær formel C20H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 341.407
MDL nummer MFCD00191184
InChI nøgle NBVVKAUSAGHTSU-KRWDZBQOSA-N
Synonym boc-l-4,4'-biphenylalanine, boc-4-phenyl-phe-oh, boc-3-4-biphenylyl-l-alanine, boc-bip-oh, boc-4-phenyl-l-phenylalanine, s-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-boc-l-biphenylalanine, boc-4-biphenyl-l-ala, boc-l-4,4'-biphenylphenylalanine, n-boc-4-phenyl-l-phenylalanine
PubChem CID 2761796
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-phenyl-L-phenylalanine
Smeltepunkt 103°C to 107°C
Mængde 250 mg
Optisk rotation +21° (c=2 in Methanol)
Formel vægt 341.4
Procent renhed 95%