Få mere at vide
N-BOC-4-oxo-L-prolin-methylester, 97%
Artikelnummer. 13448648 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13448648 1 g Glasflaske 1g
13468648 250 mg Glasflaske 250mg
13458648 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448648 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449270010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 102195-80-2 | C11H17NR.5 | 243,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102195-80-2
Molekylær formel C11H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 243.26
InChI nøgle UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Synonym boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
PubChem CID 10988485
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl-(2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Smeltepunkt 42 °C til 45 °C
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 243.26
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.