Få mere at vide
N-BOC-4-oxo-L-proline, 98%
Artikelnummer. 13488648 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13488648 5 g Glasflaske 5g
13498648 250 mg Glasflaske 250mg
13478648 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488648 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449280050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84348-37-8 | C10H15NO5 | 229.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84348-37-8
Molekylær formel C10H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 229.23
MDL nummer MFCD01860669
InChI nøgle CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
PubChem CID 11593804
IUPAC navn (2S)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-4-oxopyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-BOC-4-oxo-L-proline
Smeltepunkt 155.0°C to 163.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 229.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • N-BOC-4-oxo-L-proline
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.