Få mere at vide
N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15468477
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468477 5 g 5g
15478477 250 mg 250mg
15458477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51986.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33305-77-0 | C14H18N2O6 | 310.306 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33305-77-0
Molekylær formel C14H18N2O6
Molekylvægt (g/mol) 310.306
MDL nummer MFCD00038128
InChI nøgle XBQADBXCNQPHHY-NSHDSACASA-N
Synonym boc-4-nitro-l-phenylalanine, boc-phe 4-no2-oh, boc-l-4-nitrophenylalanine, boc-l-4-nitrophe, n-boc-4-nitro-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, boc-l-4-no2-phe-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid
PubChem CID 7021882
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Beilstein 2820671
Optisk rotation +8° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 310.31
Procent renhed 95%