Få mere at vide
N-BOC-4-methylen-L-prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15592293 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15592293 1 g 1g
15451315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15592293 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449260010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84348-38-9 | C11H17NO4 | 227.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84348-38-9
Molekylær formel C11H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 227.26
MDL nummer MFCD01861787
InChI nøgle ULLGRIBXGPATMA-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4-methylene-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-boc-s-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-methylene-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-methylidenepyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 4-methylene-, 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-4-methylene-l-prolne, n-t-boc-4-methylene-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4-methyleneproline
PubChem CID 21727417
IUPAC navn (2S)-4-methyliden-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=C)CC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-4-methylene-L-proline
Smeltepunkt 110.0°C to 115.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 227.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-4-methylene-L-proline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.