Få mere at vide
N-Boc-4-methyl-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468467
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468467 1 g 1g
15488467 250 mg 250mg
15478467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51983.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80102-26-7 | C15H21NO4 | 279.34 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt. Det er også et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80102-26-7
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.34
MDL nummer MFCD01317027
InChI nøgle JYRWNPUFECDJCX-LBPRGKRZSA-N
Synonym n-boc-4-methyl-l-phenylalanine, boc-phe 4-me-oh, boc-l-4-methylphe, boc-4-methyl-l-phenylalanine, boc-l-4-methylphenylalanine, boc-4-methy-l-phenylalanine, boc-p-me-phe-oh, boc-l-4-me-phe-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-methyl
PubChem CID 2761472
SMIL CC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-methyl-L-phenylalanine
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Mængde 1 g
Beilstein 5381557
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation +16° (c=1 in Methanol)
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-methylphenyl)propansyre
Formel vægt 279.34
Procent renhed 95%