Få mere at vide
N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanin, 95%
Artikelnummer. 15478607
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478607 250 mg 250mg
15458607 1 g 1g
15468607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52082.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 68856-96-2 | C15H21NO5 | 295,335 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68856-96-2
Molekylær formel C15H21NO5
Molekylvægt (g/mol) 295.335
InChI nøgle SLWWWZWJISHVOU-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-tyr me-oh, boc-4-methoxy-d-phenylalanine, boc-o-methyl-d-tyrosine, boc-4-methoxy-d-phe-oh, n-boc-4-methoxy-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, d-tyrosine,n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, d-tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-methyl, boc-l-phe 4-och3-oh, boc-d-phe 4-ome-oh
PubChem CID 7017908
IUPAC navn (2R)-3-(4-methoxyphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)OC)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine
Mængde 250 mg
Formel vægt 295.33
Procent renhed 95%