Få mere at vide
N-Boc-4-iodo-L-phenylalanin, 98%
Artikelnummer. 15468417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468417 25 g 25g
15458417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51960.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 62129-44-6 | C14H18INO4 | 391,21 g/mol
N-Boc-4-iod-L-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et p-iod-phenylalanin-derivat med N-Boc-beskyttelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-4-iod-L-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges også som et p-iod-phenylalanin-derivat med N-Boc-beskyttelse.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62129-44-6
Molekylær formel C14H18INO4
Molekylvægt (g/mol) 391.21
MDL nummer MFCD00037119
InChI nøgle JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
Synonym boc-4-iodo-l-phenylalanine, boc-phe 4-i-oh, boc-l-4-iodophenylalanine, boc-l-phe 4-i-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, boc-4'-iodo-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-n-tert-butoxycarbonyl-4-iodophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-iodo-l-phenylalanine
PubChem CID 2755956
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(I)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-iodo-L-phenylalanine
Smeltepunkt 150 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 4503851
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation +22,5° (c=1 i ethylacetat)
IUPAC navn (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-iodphenyl)propansyre
Formel vægt 391.21
Procent renhed 98%