Få mere at vide
N-BOC-4-Hydroxypiperidin, 97%
Artikelnummer. 10364502 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10364502 5 g Glasflaske 5g
10794943 25 g Glasflaske 25g
11916331 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10364502 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368270050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109384-19-2 | C10H19NR.3 | 201,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109384-19-2
Molekylær formel C10H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 201.27
MDL nummer MFCD01075174
InChI nøgle PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
PubChem CID 643502
IUPAC navn tert-butyl-4-hydroxypiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60.0°C to 65.0°C
Farve Hvid til cremet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 201.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.