Få mere at vide
N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15420289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15420289 5 g 5g
15410289 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15420289 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63543.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114346-31-5 | C29H30N2O6 | 502.567 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 114346-31-5
Molekylær formel C29H30N2O6
Molekylvægt (g/mol) 502.567
MDL nummer MFCD00151889
InChI nøgle ZKSJJSOHPQQZHC-VWLOTQADSA-N
Synonym boc-4-fmoc-amino-l-phenylalanine, boc-p-amino-phe fmoc-oh, boc-l-4-fmoc aminophenylalanine, boc-phe 4-nhfmoc-oh, boc-l-4-aminophenylalanine fmoc, s-3-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-boc-4-fmoc-amino-phenylalanine, boc-d-4-fmoc aminophenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-l-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-phenylalanine
PubChem CID 2755959
IUPAC navn (2S)-3-[4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)phenyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Formel vægt 502.56
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof