Få mere at vide
N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15410289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410289 1 g 1g
15420289 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63543.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114346-31-5 | C29H30N2O6 | 502.567 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114346-31-5
Molekylær formel C29H30N2O6
Molekylvægt (g/mol) 502.567
MDL nummer MFCD00151889
InChI nøgle ZKSJJSOHPQQZHC-VWLOTQADSA-N
Synonym boc-4-fmoc-amino-l-phenylalanine, boc-p-amino-phe fmoc-oh, boc-l-4-fmoc aminophenylalanine, boc-phe 4-nhfmoc-oh, boc-l-4-aminophenylalanine fmoc, s-3-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, s-boc-4-fmoc-amino-phenylalanine, boc-d-4-fmoc aminophenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-l-phenylalanine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-phenylalanine
PubChem CID 2755959
IUPAC navn (2S)-3-[4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)phenyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-(Fmoc-amino)-L-phenylalanine
Mængde 1 g
Formel vægt 502.56
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.