Få mere at vide
N-Boc-4-cyano-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458618 1 g 1g
15468618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62023.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131724-45-3 | C15H18N2O4 | 290.319 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131724-45-3
Molekylær formel C15H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 290.319
MDL nummer MFCD00672526
InChI nøgle RMBLTLXJGNILPG-LBPRGKRZSA-N
Synonym boc-phe 4-cn-oh, boc-l-4-cyanophenylalanine, boc-4-cyano-l-phenylalanine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, boc-d-4-cyanophenylalanine, n-boc-4-cyanophenylalanine, s-n-boc-4-cyanophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 2s-3-4-cyanophenyl-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, boc-l-4-cn-phe-oh
PubChem CID 7020841
IUPAC navn (2S)-3-(4-cyanophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)C#N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-cyano-L-phenylalanine
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Farve Hvid
FN nummer UN3439
Beilstein 7715793
Mængde 1 g
Formel vægt 290.31
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver