Få mere at vide
N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, 98%
Artikelnummer. 15499388
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499388 1 g 1g
15419398 250 mg 250mg
15409398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62947.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146727-62-0 | C15H17N2O4 | 289.31 g/mol
N-Boc-4-cyano-D-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-4-cyano-D-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146727-62-0
Molekylær formel C15H17N2O4
Molekylvægt (g/mol) 289.31
MDL nummer MFCD00672527
InChI nøgle RMBLTLXJGNILPG-GFCCVEGCSA-M
Synonym boc-d-phe 4-cn-oh, r-n-boc-4-cyanophenylalanine, boc-4-cyano-d-phenylalanine, boc-d-4-cyanophenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-cyano-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-d-4-cyanophe, boc-4-cyano-d-phe-oh, boc-d-4-cn-phe-oh
PubChem CID 2734494
IUPAC navn (2R)-3-(4-cyanophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(C=C1)C#N)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 9339089
Formel vægt 290.31
Procent renhed 98%