Få mere at vide
N-BOC-4-chloranilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10113444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10113444 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10113444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425890250
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-4-Chloroaniline
Smeltepunkt 102°C to 106°C
CAS 18437-66-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
NMR Consistent with structure
Analyseprocentområde 98%
Molekylær formel C11H14ClNO2
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4NHCOOC(CH3)3
MDL nummer MFCD00816772
Synonym tert-butyl 4-chlorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-chlorophenyl carbamate, tert-butyl 4-chlorophenylcarbamate, 4-chloro-n-boc aniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloroaniline, tert-butyl4-chlorophenylcarbamate, n-boc-4-chloroaniline, 4-chloro-n-boc-aniline, maybridge1_008229
InChI nøgle VFEHOBXXLPHSOI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-chlorphenyl)carbamat
Molekylvægt (g/mol) 227.688
Mængde 25 g
PubChem CID 546372
Formel vægt 227.69
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver