Få mere at vide
N-Boc-4-chlor-D-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488737
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488737 250 mg 250mg
15468737 1 g 1g
15478737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52181.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57292-44-1 | C14H18ClNO4 | 299.75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57292-44-1
Molekylær formel C14H18ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 299.75
MDL nummer MFCD00076978
InChI nøgle BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
Synonym boc-d-phe 4-cl-oh, boc-4-chloro-d-phenylalanine, boc-d-4-chlorophe, boc-d-4-chlorophenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloro-d-phenylalanine, n-boc-4-chloro-d-phenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, r-n-boc-4-chlorophenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-chloro-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 7018791
IUPAC navn (2R)-3-(4-chlorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-chloro-D-phenylalanine
Smeltepunkt 110°C
Mængde 250 mg
Beilstein 5381988
Optisk rotation −26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formel vægt 299.75
Procent renhed 95%