Få mere at vide
N-Boc-4-bromo-L-phenylalanin, 98%
Artikelnummer. 15498427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498427 1 g 1g
15408437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51969.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 62129-39-9 | C14H17BrNO4 | 343,20 g/mol
N-Boc-4-brom-L-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-4-brom-L-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62129-39-9
Molekylær formel C14H17BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 343.20
MDL nummer MFCD00237571
InChI nøgle ULNOXUAEIPUJMK-NSHDSACASA-M
Synonym s-n-boc-4-bromophenylalanine, boc-l-4-bromophenylalanine, boc-phe 4-br-oh, boc-4-bromo-l-phenylalanine, boc-l-4-bromophe, boc-p-bromo-phe-oh, boc-4'-bromo-l-phe, n-boc-4-bromo-l-phenylalanine, s-3-4-bromophenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-4-bromophenylalnine
PubChem CID 2734477
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(Br)C=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-bromo-L-phenylalanine
Smeltepunkt 118 °C til 120 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn (2S)-3-(4-bromphenyl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoat
Formel vægt 344.2
Procent renhed 98%