Få mere at vide
N-Boc-4-[bis(2-hydroxyethyl-d4)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-4-[bis(2-hydroxyethyl-d4)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester |
| CAS | 1217602-23-7 |
| Molekylær formel | C19H22D8N2O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[bis(2-hydroxyethyl-d4)amino]-L-phenylalanine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)20-16(17(24)26-4)13-14-5-7-15(8-6-14)21(9-11-22)10-12-23/h5-8,16,22-23H,9-13H2,1-4H3,(H,20,25)/t16-/m0/s1/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(c1ccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC)cc1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| IUPAC navn | methyl (2S)-3-[4-[bis(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.5 |
| Formel vægt | 390.2606 |