Få mere at vide
N-Boc-4-aminophenethylamin, TRC
Artikelnummer. 30309498
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30309498 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30309498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA612955500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4-aminophenethylamine
CAS 94838-59-2
Molekylær formel C13H20N2O2
Mængde 500 mg
Synonym Carbamic acid, [2-(4-aminophenyl)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), N-tert-Butoxycarbonyl-2-(4-aminophenyl)ethylamine, N-tert-Butoxycarbonyl-4-aminophenethylamine, [2-(4-Aminophenyl)ethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (2-(4-Aminophenyl)ethyl)carbamate, tert-Butyl 4-aminophenethylcarbamate
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-8-10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(N)cc1
IUPAC navn tert-butyl N-[2-(4-aminophenyl)ethyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 236.31
Formel vægt 236.1525