Få mere at vide
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406100
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406100 1 g 1g
15433597 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406100 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27052.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 203866-15-3
Molekylær formel C10H15F2NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.23
MDL nummer MFCD03094917
InChI nøgle WTMZYKCXBXPVPT-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-4,4-difluoroproline
PubChem CID 22977458
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)(F)CC1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-4,4-difluoro-L-proline
Smeltepunkt 120°C to 124°C
Mængde 1 g
IUPAC navn 1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4,4-difluorpyrrolidin-2-carboxylsyre
Formel vægt 251.24
Procent renhed ≥97%