Få mere at vide
N-Boc-(3S)-3-phenyl-3-aminopropionaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-(3S)-3-phenyl-3-aminopropionaldehyde |
| CAS | 135865-78-0 |
| Molekylær formel | C14 H19 N O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (3-oxo-1-phenylpropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, Carbamic acid, [(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (S)-(3-Oxo-1-phenylpropyl)carbamic acid tert-butyl ester, (S)-3-Phenyl-3-Boc-aminopropionaldehyde, (S)-tert-Butyl (3-oxo-1-phenylpropyl)carbamate, tert-Butyl (1S)-3-oxo-1-phenylpropylcarbamate, N-Boc-(3S)-3-phenyl-3-aminopropionaldehyde, Boc-(S)-3-Amino-3-phenylpropanal, N-Boc-(3S)-3-Amino-3-phenylpropanal |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(9-10-16)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vægt | 249.1365 |