missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-(3S)-3-phenyl-3-aminopropionaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30331360
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331360 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331360 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6615755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-(3S)-3-phenyl-3-aminopropionaldehyde
CAS 135865-78-0
Molekylær formel C14 H19 N O3
Mængde 5 mg
Synonym Carbamic acid, N-[(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (3-oxo-1-phenylpropyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, Carbamic acid, [(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (S)-(3-Oxo-1-phenylpropyl)carbamic acid tert-butyl ester, (S)-3-Phenyl-3-Boc-aminopropionaldehyde, (S)-tert-Butyl (3-oxo-1-phenylpropyl)carbamate, tert-Butyl (1S)-3-oxo-1-phenylpropylcarbamate, N-Boc-(3S)-3-phenyl-3-aminopropionaldehyde, Boc-(S)-3-Amino-3-phenylpropanal, N-Boc-(3S)-3-Amino-3-phenylpropanal
InChI formel InChI=1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(9-10-16)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC=O)c1ccccc1
IUPAC navn tert-butyl N-[(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 249.31
Formel vægt 249.1365
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.