Få mere at vide
N-BOC-3-piperidone, 97%
Artikelnummer. 10153344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10153344 5 g Glasflaske 5g
10294534 25 g Glasflaske 25g
10113064 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10153344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 397000050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98977-36-7 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98977-36-7
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD01631193
InChI nøgle RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-piperidone, 1-boc-3-piperidinone, n-boc-3-piperidone, 1-n-boc-3-piperidone, n-boc-3-piperidinone, boc-3-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxopiperidine, n-boc protected, tert-butyl 3-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 2756825
IUPAC navn tert-butyl-3-oxopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-BOC-3-piperidone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37°C to 39°C
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 199.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-3-piperidone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.