Få mere at vide
N-Boc-3-nitro-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488557
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488557 5 g 5g
15498557 250 mg 250mg
15478557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52058.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 131980-29-5 | C14H18N2O6 | 310.306 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131980-29-5
Molekylær formel C14H18N2O6
Molekylvægt (g/mol) 310.306
MDL nummer MFCD01317033
InChI nøgle OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
Synonym boc-3-nitro-l-phenylalanine, boc-l-3-nitrophenylalanine, boc-phe 3-no2-oh, s-n-boc-3-nitrophenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, boc-l-3-nitrophe, boc-l-3-no2-phe-oh, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-3-nitro-phenyl-propionic acid
PubChem CID 2761816
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Formel vægt 310.31
Procent renhed 95%