Få mere at vide
N-Boc-3-methylpiperidine-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Boc-3-methylpiperidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 534602-47-6 |
| Molekylær formel | C12H21NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1,3-piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(carboxy)-3-methylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-methylpiperidine-3-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-6-12(4,8-13)9(14)15/h5-8H2,1-4H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C)(C1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-methyl-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vægt | 243.1471 |