Få mere at vide
N-Boc-3-iodo-L-alanin methylester, 98%
Artikelnummer. 15438198
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438198 250 mg 250mg
15418198 1 g 1g
15428198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61638.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 93267-04-0 | C9H16INO4 | 329,13 g/mol
N-Boc-3-iod-L-alanin-methylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-3-iod-L-alanin methylester er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i
vand og 1% eddikesyre.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93267-04-0
Molekylær formel C9H16INO4
Molekylvægt (g/mol) 329.13
MDL nummer MFCD00216579
InChI nøgle UGZBFCCHLUWCQI-LURJTMIESA-N
Synonym boc-beta-iodo-ala-ome, boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate, n-tert-butoxycarbonyl-3-iodo-l-alanine methyl ester, l-n-boc-3-iodoalanine methyl ester, r-methyl 2-tert-butoxycarbonylamino-3-iodopropanoate, boc-3-iodo-l-ala-ome, n-boc-3-iodo-l-alanine methyl ester, r-boc-, a-iodo-ala-ome, methyl 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-iodopropanoate
PubChem CID 10903591
SMIL COC(=O)[C@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester
Smeltepunkt 50 °C til 52 °C
Farve Hvid
Beilstein 4422011
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og 1% eddikesyre.
IUPAC navn methyl (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-iodpropanoat
Mængde 250 mg
Formel vægt 329.13
Følsomhed Lysfølsom
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver