Få mere at vide
N-Boc-3-hydroxy-L-valin, TRC
Artikelnummer. 30337612
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30337612 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30337612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB619270100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-hydroxy-L-valine
CAS 102507-13-1
Molekylær formel C10H19NO5
Mængde 100 mg
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-methyl-L-threonine, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-3-hydroxy-L-valine, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H19NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-6(7(12)13)10(4,5)15/h6,15H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)(C)O
IUPAC navn (2S)-3-hydroxy-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
Molekylvægt (g/mol) 233.26
Formel vægt 233.1263