Få mere at vide
N-Boc-3-hydroxy-L-valin, 97%
Artikelnummer. 15439167
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439167 250 mg 250mg
15429167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52429.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 102507-13-1 | C10H19NO5 | 233,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102507-13-1
Molekylær formel C10H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 233.26
MDL nummer MFCD03094792
InChI nøgle SZVRVSZFEDIMFM-ZCFIWIBFSA-N
Synonym s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-n-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy-l-valine, 2s-2-n-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-hydroxy
PubChem CID 11075314
IUPAC navn (2S)-3-hydroxy-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-hydroxy-L-valine
Mængde 250 mg
Formel vægt 233.26
Procent renhed 97%