Få mere at vide
N-Boc-3-fluor-L-phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498477
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498477 5 g 5g
15408487 250 mg 250mg
15488477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51988.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114873-01-7 | C14H18FNO4 | 283.299 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114873-01-7
Molekylær formel C14H18FNO4
Molekylvægt (g/mol) 283.299
MDL nummer MFCD00672522
InChI nøgle FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Synonym boc-phe 3-f-oh, boc-l-3-fluorophenylalanine, boc-3-fluoro-l-phenylalanine, boc-l-phe 3-f-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, boc-l-3-fluorophe, boc-3-fluoro-l-phe, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, n-boc-3-fluoro-l-phenylalanine
PubChem CID 2734492
IUPAC navn (2S)-3-(3-fluorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC=C1)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
Smeltepunkt 75°C to 80°C
Mængde 5 g
Beilstein 5347375
Optisk rotation +6.5° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 283.3
Procent renhed 95%