Få mere at vide
N-Boc-3-dimethylamino-L-alanin, 97 %
Artikelnummer. 15499567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499567 1 g 1g
15409577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52810.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 94778-71-9 | C10H20N2O4 | 232,28 g/mol
N-Boc-3-dimethylamino-L-alanin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-3-dimethylamino-L-alanin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94778-71-9
Molekylær formel C10H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD02682423
InChI nøgle VCDQZVYJKDSORW-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-aza-l-leucine, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino-l-alanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, boc-, ?-n,n-dimethylamino-l-ala, boc-beta-n,n-dimethylamino-l-ala, na-boc-s-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-alpha-boc-s-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, l-alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid
PubChem CID 17998956
IUPAC navn (2S)-3-(dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-dimethylamino-L-alanine
Mængde 1 g
Formel vægt 232.28
Procent renhed 97%