Få mere at vide
N-Boc-3-dimethylamino-DL-alanin, 97 %
Artikelnummer. 15439137
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439137 5 g 5g
15449137 250 mg 250mg
15429137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15439137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52412.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
CAS: 851653-36-6 | C10H20N2O4 | 232,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 851653-36-6
Molekylær formel C10H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD04972270
InChI nøgle VCDQZVYJKDSORW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, nalpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino alanine, n?-boc-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy c, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, n-alpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid
PubChem CID 13850981
IUPAC navn 3-(dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-dimethylamino-DL-alanine
Mængde 5 g
Formel vægt 232.28
Procent renhed 97%