missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Boc-3-dimethylamino-DL-alanin, 97 %

Artikelnummer. 15429137
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429137 1 g 1g
15449137 250 mg 250mg
15439137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15429137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52412.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 851653-36-6 | C10H20N2O4 | 232,28 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 851653-36-6
Molekylær formel C10H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD04972270
InChI nøgle VCDQZVYJKDSORW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, nalpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-dimethylamino alanine, n?-boc-2-amino-3-dimethylamino propionic acid, alanine,3-dimethylamino-n-1,1-dimethylethoxy c, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-dimethylamino-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-dimethylamino propanoic acid, n-alpha-boc-+/--2-amino-3-dimethylamino propionic acid
PubChem CID 13850981
IUPAC navn 3-(dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CN(C)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Boc-3-dimethylamino-DL-alanine
Mængde 1 g
Formel vægt 232.28
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.